Learn More
Human SMAD1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32155882 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32155882 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32155882 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2576861Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human SMAD1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SMAD1 knockout HeLa
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot