Learn More
Abcam SNCA (Alpha-synucléine) humaine pour la lignée cellulaire U-87 MG
Code produit 32153899 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32153899 1 000 000 de cellules 1 pièce
32139886 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32153899 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2823331000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire SNCA KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, Homozygote : suppression de 42 pb dans l’exon 2 et l’intron 2-3, détruire le site de splicing du donneur et conduire pour arrêter le codon. Pour commander à la fois les cellules knockout et de type sauvage : sele...
La lignée cellulaire SNCA KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue en utilisant CRISPR/Cas9, Homozygote : suppression de 42 pb dans l'exon 2 et l'intron 2-3, détruisant le site de splicing du donneur et conduisant pour arrêter le codon. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/fiole.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules