Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa humaine avec invalidation du gène SNX1
Code produit 32157217 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157217 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32140537 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157217 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2738342x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La lignée cellulaire SNX1 KO est disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue par CRISPR/Cas9 ; X = 5 bp délétion après Lys165 de la protéine WT Frameshift : 99 %. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000...
La lignée cellulaire SNX1 KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout réalisé par CRISPR/Cas9 ; X = 5 bp délétion après Lys165 de la protéine WT Frameshift : 99 %. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules