Learn More
BD Kit de tampon principal pour les protéines solubles humaines
Code produit 15839268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
100
500
Comprend:
1 flacon de 150 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 30 ml de diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 30 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 30 ml de diluant de microbilles de capture pour sérum / plasma, 1 flacon de 650 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A1, 1 flacon de 0,25 ml d’instrument
1 flacon de 30 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 5 ml diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 5 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 5 ml de diluant de microbilles de capture pour sérum / plasma, 1 flacon de 130 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A9, 1 flacon de 1,0 ml de microbilles de réglage d’instrument F1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument F9, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument PE F1, 1 flacon de 0,5 ml de détecteur de contrôle positif PE
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Comprend unitSize
15839268 100 1 flacon de 30 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 5 ml diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 5 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 5 ml de diluant de microbilles de capture pour sérum / plasma, 1 flacon de 130 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A9, 1 flacon de 1,0 ml de microbilles de réglage d’instrument F1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument F9, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument PE F1, 1 flacon de 0,5 ml de détecteur de contrôle positif PE 1 kit
15849268 500 1 flacon de 150 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 30 ml de diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 30 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 30 ml de diluant de microbilles de capture pour sérum / plasma, 1 flacon de 650 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A1, 1 flacon de 0,25 ml d’instrument 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15839268 Fournisseur BD Code fournisseur 558264
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Diluant de dosage
  • Diluant de microbilles de capture
  • Diluant de réactifs de détection
  • Diluant de microbilles pour le sérum / plasma
  • Tampon de lavage
  • Microbille de réglage des instruments A1
  • Microbille de réglage des instruments A9
  • Microbille de réglage des instruments F1
  • Microbille de réglage des instruments F9
  • Microbille de réglage des instruments PE F1
  • Détecteur de contrôle positif PE
Avec le kit de tampon du kit Flex Set pour les protéines solubles humaines, le kit utilise des particules avec des intensités de fluorescence faibles pour détecter les analytes solubles à de très faibles concentrations.
Les tampons et les réactifs de configuration d’instrument fournis dans ce kit ont été optimisés pour l’analyse des analytes dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma et les échantillons de sérum.
  • Fournit suffisamment de réactifs pour l'analyse quantitative de 100 échantillons et 10 procédures de configuration d'instrument ou de 500 échantillons et 10 procédures de configuration d'instrument.
  • Optimisé pour une utilisation avec les kits Flex Set de protéines solubles humaines CBA
  • La plage de dosage optimale pour la plupart des analytes de ce système est de 10 à 2 500 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Comprend 1 flacon de 30 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 5 ml diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 5 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 5 ml de diluant de microbilles de capture pour sérum / plasma, 1 flacon de 130 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument A9, 1 flacon de 1,0 ml de microbilles de réglage d’instrument F1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument F9, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage d’instrument PE F1, 1 flacon de 0,5 ml de détecteur de contrôle positif PE
Nbre de tests 100
Application validée RUO
Type de produit Dosage par cytométrie de billes (CBA)