Learn More
R&D Systems™ Human SorCS1 (NP_443150) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SorCS1 |
| Numéro d’adhésion | NP_443150 |
| Identification génétique (Entrez) | 114815 |
| Alias de gène | FLJ41758, FLJ43475, FLJ44957, hSorCS, SORCS, SORCS receptor 1, sorCS1, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 1, VPS10 domain receptor protein SORCS 1, VPS10 domain receptor SorCS, VPS10 domain-containing receptor SorCS1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |