Learn More
R&D Systems™ Human SPARC (NP_003109.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SPARC |
| Numéro d’adhésion | NP_003109.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 6678 |
| Alias de gène | Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin) |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |