Learn More
Abcam Lignée cellulaire A549 de SPHK1 humaine knockout
Code produit 32155764 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32155764 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32155764 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3012541000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La lignée cellulaire SPHK1 KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
La lignée cellulaire SPHK1 KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules