Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa knockout humain SS18
Code produit 32140444 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32140444 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32140444 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2654932x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La lignée cellulaire SS18 KO est disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion à 1 pb dans l’exon 4 et insertion à 2 pb dans l’exon 4. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. À ou...
La lignée cellulaire SS18 KO est disponible à la commande. KO validée par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion de 1 pb dans l'exon 4 et insertion de 2 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules