Learn More
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32155578 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32155578 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2591581Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STAM (STAM1) knockout HEK-293T