Learn More
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Male, (4-8 x 106 cells)
Code produit 30054510 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30054510 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30054510 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HMCS1S
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Hépatocytes humains en suspension, métabolisme qualifié, mâles, (4 à 8 x 106 cellules)
Ces hépatocytes mâles humains cryoconservés conviennent à une utilisation dans des applications de métabolisme en suspension.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Les enzymes métabolisant les médicaments de phase I (P450) et de phase II (UGT, SUT) couramment testées ont été analysées pour déterminer l’activité métabolique dans chaque lot. La formation de métabolites a été mesurée par des dosages biochimiques standard par LC⁄MS⁄ou HPLC.
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement > 75 %
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
    Remarque :
    ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Les flacons d’hépatocytes cryoconservés doivent être stockés dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou dans un congélateur à -135 °C.
    Type de cellule Hépatocytes
    Culture Type Culture cellulaire en suspension
    Forme Cryoconservé
    Sexe Mâle
    Espèces Humain
    Source du donneur Donneur unique
    Nbre de cellules 4 à 8 x 10^6
    Gamme de produits Gibco
    Type de produit Hépatocytes
    Quantité 1 flacon
    Testé pour Activité enzymatique de phase I et II, morphologie appropriée, viabilité généralement > 75 %