Learn More
Human TCF7 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143138 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32143138 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32143138 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2582251Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human TCF7 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TCF7 knockout HeLa
Spécification
À utiliser avec (application) Sanger seq