Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour TDP-43 humaine
Code produit 16851436 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles Conditionnement
16851436 Humaine 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16851436 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE0000596T
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
KE00005 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide et il est utilisé pour détecter et quantifier les niveaux protéiques de TDP-43 endogène
  • Le TARDBP a d’abord été trouvé comme répresseur transcriptionnel qui se lie à l’ADN TAR intégré chromosomique et réprime la transcription du VIH-1.
  • Il a été rapporté réguler l’épissage alternatif du gène CFTR. Neumann et al. (2006) ont constaté qu’une forme hyperphosphorylée, ubiquitinée et clivée de TARDBP, connue sous le nom de TDP43 pathologique, est la principale protéine de la maladie dans la démence frontotemporale ubiquitine-positive, tau et alpha-synycléine-négatifs (FTLD-U) et dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
  • KE00005 est utilisé pour quantifier le niveau de TDP-43 in vivo et convient aux échantillons de sérum ou de plasma.
  • KE00009 est utilisé pour quantifier le niveau de TDP-43 in vivo et convient aux échantillons de CSF et de lysats cellulaires.
  • Le dosage reconnaît le TDP-43 humain. Un anticorps spécifique à TDP-43 a été pré-enduit sur les micropuits.
  • La protéine TDP-43 dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à TDP-43 est ajouté pour détecter la protéine TDP-43 capturée. Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
  • La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_031401
Plage de dosage 78,1 à 5 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 5 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 23435
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt Q13148
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human TDP-43 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine