Learn More
Abcam Lignée cellulaire A549 à élimination humaine TEAD2
Code produit 32157947 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157947 1 000 000 de cellules 1 pièce
32140198 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157947 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2778541000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire TEAD2 KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon.
La lignée cellulaire TEAD2 KO est disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules