Description
Reconstitution: We recommend that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. This lyohpilized protein should be reconstituted in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2°C to 8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein, such as 0.1% BSA and store in working aliquots at -20°C to -80°C. Storage: The lyophilized protein is stable at room temperature for 1 month, but should be kept at -20°C to -80°C for long term storage, preferably desiccated. Working aliquots stored with a carrier protein are stable for at least 12 months at -20°C to -80°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01137 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | 100mM acetic acid with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 7040 |
| Poids moléculaire | 25 kDa |
| Nom | Human TGF-beta 1 |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | 4°C |
| État réglementaire | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.