Learn More
Gibco™ Human TGF-beta 3 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human TGF-beta3 is a 25.0 kDa protein composed of two identical 112 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10600 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 7043 |
| Poids moléculaire | 25 kDa |
| Nom | Human TGF-beta 3 |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |