Learn More
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143136 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32143136 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2587171Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: THEMIS2 (ICB1) knockout A549