Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa humaine avec invalidation du gène TLE1
Code produit 32155232 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32155232 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32154619 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32155232 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2649012x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire TLE1 KO disponible à la commande. Invalidation validée par Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec une délétion de 1 pb et une délétion de 4 pb dans l’exon 12. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour com...
La lignée cellulaire KO de TLE1 est disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l'exon 12 et délétion de 4 pb dans l'exon 12. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules