Learn More
R&D Systems™ Human TLL1 (NP_036596) VersaClone cDNA
Code produit 18739847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18739847 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18739847 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC2842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00€
    731.85€ / 10µg
    Économisez 42.15€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Spécification
Numéro d’adhésion NP_036596
Identification génétique (Entrez) 7092
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg