Learn More
Invitrogen™ Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment Recombinant Protein
Code produit 30206952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30206952 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30206952 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP104042
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64200. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P0C7T8
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Neutralization, Control
Formule PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 643382
Nom Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment
Plage de pH 7.4
Méthode de purification Purified
Quantité 100 μl
Conditions de stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Alias de gène C14orf176; C14orf95; NCRNA00220; TMEM253; Transmembrane protein 253; transmembrane protein C14orf176
Nom usuel TMEM253
Symbole de gène(s) TMEM253
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence GTVTLELRRAPRLWKVRAMMIF
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining