Learn More
Abcam Lignée cellulaire Caco-2 TMPRSS2 humaine
Code produit 32139898 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139898 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139898 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2737371000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
TMPRSS2 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion homozygote : 77bp dans l’exon 3.
TMPRSS2 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion homozygote : 77bp dans l’exon 3.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules