Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ TNF alpha pour humain eBioscience™ Kit
Code produit 15521127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15521127 2 x 96 tests 2 pièces
15531127 20 x 96 tests 20 pièces
15551127 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Contient de l’azoture
Code produit 15521127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 88734622
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Contient de l’azoture
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Le kit ELISA non revêtu du facteur de nécrose tumorale alpha humain (TNF-α) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs pré-appariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNFα humain.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Des échantillons, des étalons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01375
Plage de dosage 4-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Contenu et stockage Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Uncoated ELISA Kit with Plates
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène APC1 protein; Cachectin; C-domain 1; C-domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellular domain 1; Intracellular domain 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFα; TNLG1F; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha (cachetin); tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; Tumor necrosis factor, membrane form; Tumor necrosis factor, soluble form; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrosis factor-alpha precursor; tumor-necrosis factor; tumour necrosis factorAPC1 protein; Cachectin; C-domain 1; C-domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellular domain 1; Intracellular domain 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFα; TNLG1F; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha (cachetin); tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; Tumor necrosis factor, membrane form; Tumor necrosis factor, soluble form; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrosis factor-alpha precursor; tumor-necrosis factor; tumour necrosis factor; GDCF-2; HC11; HSMCR30; MCAF; MCP-1; MCP1; SCYA2; SMC-CF
Identification génétique (Entrez) 7124
Symbole de gène(s) GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non revêtu avec plaques peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (Reconstituez dans 1 L avec dH20 et filtrez (0,22 µM)) ou un tampon de revêtement 10X PBS ELISA (diluez 1 partie de tampon 10X dans 9 parties dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Concentré de streptavidine-HRP pré-titré (100 X), Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Facteur de nécrose tumorale alpha, tnf-a, tnf-alpha
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche