Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit
Description
The Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit quantifies human MMP-8 in cell culture supernates (50 μL), tissue lysates (50 μL), serum (10 μL), edta plasma (25 μL), platelet-poor edta plasma (50 μL), heparin plasma (25 μL), platelet-poor heparin plasma (50 μL), saliva (10 μL).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.058 ng/mL |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human MMP-8 |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 4317 |
| Espèces hôtes | Human |
| Quantité | 1 kit |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50 μL),Tissue Lysates (50 μL),Serum (10 μL),EDTA Plasma (25 μL),Platelet-poor EDTA Plasma (50 μL),Heparin Plasma (25 μL),Platelet-poor Heparin Plasma (50 μL),Saliva (10 μL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |