Learn More
R&D Systems™ Human Transglutaminase 6/TGM6 (NP_945345.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | TGM6 |
| Numéro d’adhésion | NP_945345.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 343641 |
| Alias de gène | SCA35, TGase-6, TGM3L, TGM6, TGY, transglutaminase 6 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |