Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec inactivation du gène UBE2E1 (UBCH6)
Code produit 32141538 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32141538 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32141538 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2663462x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire KO UBE2E1 disponible à la commande. Inactivation génique validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation génique obtenue par CRISPR/Cas9, insertion de 2 pb dans l’exon 1 et délétion de 5 pb dans l’exon 1. Pour commander à la fois les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionnez 2 × 1 000 000 cellules/flacon. To order only knocko...
Lignée cellulaire KO UBE2E1 disponible à la commande. Inactivation génique validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation génique obtenue par CRISPR/Cas9, insertion de 2 pb dans l’exon 1 et délétion de 5 pb dans l’exon 1. Pour commander à la fois les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionnez 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionnez 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules