Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour utéroglobine humaine
Code produit. 16891506 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16891506
Marque: Proteintech™ KE0009996T
KE00099 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour utéroglobine doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’utéroglobine endogène.
  • Le dosage reconnaît l’utéroglobine humaine. Un anticorps spécifique à l’utéroglobine a été pré-enduit sur les micropuits.
  • La protéine utéroglobine dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à l’utéroglobine est ajouté pour détecter la protéine d’utéroglobine capturée
  • Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • L’uteroglobine, également appelée protéine sécrétoire des cellules de Clara ou CC16, est principalement sécrétée par les cellules de Clara le long de l’arbre trachéobronchique, se diffuse passivement dans la circulation sanguine et est rapidement éliminée par filtration glomérulaire.
  • Il s’agit d’une protéine dépendante des stéroïdes, immunomodulatrice, semblable à la cytokine, qui est sécrétée par les cellules épithéliales muqueuses de nombreux vertébrés et participe à certaines voies de signalisation.
  • Des preuves croissantes indiquent que l’utéroglobine a des propriétés anti-inflammatoires et anti-toxiques dans les poumons et peut protéger contre les maladies pulmonaires obstructives.
  • Des niveaux plus faibles d’utéroglobine dans le sang et les voies respiratoires ont été associés à la prévalence et à la gravité de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Les défauts dans l’utéroglobine sont associés à une sensibilité à l’asthme.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_003348
Plage de dosage 0,156 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,03 ng/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 7356
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P11684
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human Uteroglobin ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine