Learn More
Abcam Lignée cellulaire A549 à élimination humaine VCAM1
Code produit 32156303 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32156303 1 000 000 de cellules 1 pièce
32140838 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32156303 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2737581000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La lignée cellulaire VCAM1 KO disponible à la commande. KO validé par l’immunocytochimie, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à CRISPR/Cas9, Homozygote : délétion de 4 pb dans l’exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules témoins sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. T...
La lignée cellulaire VCAM1 KO disponible à la commande. KO validé par immunocytochimie, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 4 pb dans l'exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules témoins sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules