Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa de la VCL (Vinculin) humaine
Code produit 32142974 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32142974 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32141526 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32142974 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2655802x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire VCL KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 1 pb dans l’exon 1. Pour commander à la fois les cellules knockout et les cellules de contrôle sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement le knockout ...
Lignée cellulaire VCL KO disponible à la commande. Invalidation validée par Western blot. Témoin de type sauvage fourni gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, à l’état homozygote : insertion de 1 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules invalidées et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules