Learn More
R&D Systems™ Human Visinin Like 1 (NP_003376.2) VersaClone cDNA
Code produit 18713067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18713067 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18713067 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 37.39€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Expression visinin-like 1
Numéro d’adhésion NP_003376.2
Identification génétique (Entrez) 7447
Alias de gène HLP3Hippocalcin-like protein 3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1, VILIPVLP-1, visinin-like 1, visinin-like protein 1, VISL1
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg