Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec invalidation du gène VKORC1
Code produit 32142171 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32142171 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32142171 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2660952x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
La lignée cellulaire KO de VKORC1 disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion à 1 pb dans l’exon 1 et délétion à 20 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. À ...
La lignée cellulaire VKORC1 KO est disponible à la commande. KO validée par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion à 1 pbp dans l'exon 1 et délétion à 20 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules