Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour WIF-1 humain
Description
Human WIF-1 quantitates human WIF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human WIF-1.
La protéine codée par ce gène sert à inhiber les protéines WNT, qui sont des molécules de signalisation extracellulaires qui jouent un rôle dans le développement embryonnaire. Cette protéine contient un domaine de facteur inhibiteur WNT (WIF) et cinq domaines de type facteur de croissance épidermique (EGF), et est considérée comme impliquée dans la segmentation du mésoderme.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AW107799 ; UNQ191/PRO217 ; WIF ; Wif1 ; WIF-1 ; Facteur inhibiteur WNT 1 |
| Plage de dosage | 0,1 à 25 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9Y5W5 |
| Symbole de gène(s) | WIF1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.