Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-10a (NP_079492.2) VersaClone cDNA
Code produit 18733177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18733177 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18733177 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    344.40€ / 10µg
    Économisez 20.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Spécification
Expression Wnt-10a
Numéro d’adhésion NP_079492.2
Identification génétique (Entrez) 80326
Alias de gène FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A, Wnt10a
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg