Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-5b (NP_110402.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Wnt-5b |
| Numéro d’adhésion | NP_110402.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 81029 |
| Alias de gène | MGC2648, protein Wnt-5b, wingless-type MMTV integration site family, member 5B, Wnt5b, WNT-5B protein |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |