Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine A549 avec invalidation du gène ZC3HAV1 (protéine antivirale à doigt de zinc)
Code produit 32142405 Tous les produits Abcam Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Unit Size:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
32142405 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32142405 Supplier Abcam Supplier No. ab2669522x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ZC3HAV1 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion à 1 pb dans l’exon 4. Pour commander à la fois les cellules knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : selec...
ZC3HAV1 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 1 pb dans l'exon 4. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules