Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa à élimination humaine de ZNF622 (ZPR9)
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
Lignée cellulaire ZNF622 KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, délétion de 16 pb dans l'exon 1 et délétion de 1 pb dans l'exon 1 et insertion de 1 pb dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |