Learn More
Gibco™ Milieu prêt HuMEC (1X)
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Description
Conçu spécifiquement pour la culture de cellules épithéliales mammaires humaines, le milieu HuMEC est une formulation sans sérum avec des suppléments congelés contenant un facteur de croissance et d’autres composants. Cela se traduit par une plus grande validité expérimentale, des résultats plus reproductibles et une réduction de la variabilité et des aberrations de lot à lot qui peuvent survenir avec l’ajout de sérum. Les cellules épithéliales mammaires humaines cultivées dans le milieu HuMEC ont des profils d’expression génétique compatibles avec les cellules épithéliales mammaires normales, tels que testés sur une biopuce d’ADNc.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le milieu HuMEC Ready est constitué d’un milieu basal sans sérum HuMEC (12753018) complété par le kit de supplément HuMEC (12755013). Le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stocker le milieu HuMEC Ready entre -5° et -20°C. Stockez le mélange de suppléments entre -5°C et -20°C.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le milieu HuMEC Ready est constitué d’un milieu basal sans sérum HuMEC (12753018) complété par le kit de supplément HuMEC (12755013). Le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stocker le milieu HuMEC Ready entre -5° et -20°C. Stockez le mélange de suppléments entre -5°C et -20°C.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Quantité | 500 ml |
| Afficher plus |