Learn More
Gibco™ HuMEC Supplement Kit
Description
Le kit de supplément HuMEC contient des facteurs de croissance et d’autres composants et est conçu pour fonctionner avec le milieu sans sérum basal HuMEC (12753018). Ensemble, ces produits sont conçus spécifiquement pour la culture des cellules épithéliales mammaires humaines (A10565). Cela se traduit par une plus grande validité expérimentale, des résultats plus reproductibles et une réduction de la variabilité et des aberrations de lot à lot qui peuvent survenir avec l’ajout de sérum. Les cellules épithéliales mammaires humaines cultivées dans le milieu HuMEC ont des profils d’expression génétique compatibles avec les cellules épithéliales mammaires normales, tels que testés sur une biopuce d’ADNc.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stockez le mélange de suppléments entre -5°C et -20°C.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stockez le mélange de suppléments entre -5°C et -20°C.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules épithéliales (mammaire) |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Type de produit | Supplément HuMEC |
| Niveau de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?