Learn More
Memmert™ Chambre d’humidité HCP
Code produit 15810096 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
56 l
107 l
156 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15810096 107 l 1 pièce
15820096 56 l 1 pièce
15946592 156 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15810096 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur HCP105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11800.00€
    9475.00€ / 1 pièces
    Économisez 2325.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour les essais environnementaux, la simulation environnementale, les tests de durée de vie accélérée et les tests 85/85.
Confortable, fiable et sûr – ces trois mots décrivent le Memmert chambre d'humidité HCP.
  • Tailles disponibles : 50, 105, 150, 240
  • Plage de réglage de la °température : 18 °C à 90 °C
  • Plage de réglage de l'humidité : 20 à 95 % HR
  • Système de chauffage complet : répartition parfaitement homogène de la température grâce au système de chauffage à 6 côtés
  • Variante du modèle : TwinDISPLAY (Commande intuitive)
  • logiciel AtmoCONTROL sur un USB clé pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via une interface Ethernet ou USB port
  • Paramètres réglables : température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du volet d'air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d'été/d'hiver
  • Commande active par microprocesseur pour l'humidification et la déshumidification (20 – Un taux d'humidité relative de 95 % assure une homogénéité idéale de la température et de l'humidité, ainsi que des temps de récupération courts après l'ouverture de la porte.
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • AutoSAFETY : moniteur supplémentaire intégré pour détecter toute température insuffisante ou surchauffe
  • Fiable et sans échec, même après des années de fonctionnement continu
La chambre d’humidité HCP assure une homogénéité idéale de la température et de l’humidité ainsi qu’une récupération rapide après ouverture de la porte. La chambre est pratiquement sans entretien et garantit une fiabilité et une sécurité absolues.
Tous Memmert Le système Humidity Champers HCP sera fourni avec un écran TwinDISPLAY.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la praticité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Précision 0,1°C
Types d’alarme Sonores et visuelles
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Certifications/Conformité DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (CEI 61010-1), EN 61010-2-010
Compresseur Non
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Description Interfaces Ethernet et USB
Capacité (métrique) 107 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 6
Type de prise Type allemand
Humidité relative 20 à 95%
Plage de températures (métrique) 18°C à 90°C
Type Chambre d’humidité
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Modèle de porte Porte entièrement isolée en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Convient aux essais environnementaux, à la simulation environnementale, aux tests de durée de vie accélérée et aux tests 85/85 conformément aux normes CEI 60068-2-67 et CEI 60068-2-78.
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité Humidité relative de 0,5 %
Contrôle de l’humidité Contrôle par microprocesseur actif de l’humidification et de la déshumidification
Affichage de l’humidité 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Plage d’humidité 20 à 95%
Source d’humidité Alimentation en eau pour l'humidification (uniquement pour l'eau déminéralisée d'une conductivité de 5 à 10)μS/cm et un pH compris entre 5 et 7 ; provenant d'un réservoir externe) par une pompe auto-amorçante
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Capacité de charge (métrique) 90 kg
Modèle HCP105
Nbre de portes 1
Taille du port Diamètre libre de 40 mm
Gamme de produits Chambre d’humidité
Programmabilité Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
Quantité 1 de chaque
Types de capteur Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Conditions d’expédition Les appareils doivent être transportés verticalement
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Stabilité de la température ± 0,1°C
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 480 mm
Longueur (métrique) 591 mm
Longueur (métrique) intérieure 400 mm
Largeur (métrique) 719 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 850 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Profondeur (métrique) 591 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 100 kg
Poids (métrique) 75 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz