Learn More
Testo™ Sonde d’humidité
Code produit 10208411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
plusmn;2 % d’HR (+2 à +98 % d’HR)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision unitSize
10208411 plusmn;2 % d’HR (+2 à +98 % d’HR) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10208411 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0636 2161
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La sonde d’humidité robuste mesure jusqu’à 125°C, à court terme jusqu’à 140°C
Sonde d’humidité robuste pour la mesure des conduits d’évacuation et pour la mesure de l’équilibre hygrométrique du matériau
Spécification
Description Diamètre de la sonde : 11,938 mm
Précision plusmn;2 % d’HR (+2 à +98 % d’HR)
Plage d’humidité Humidité : 0 à 100 %, température : -20 à 125°C
Longueur (métrique) 299,974 mm