Learn More
(±)-Huperzine A, MedChemExpress
Description
(±)-Huperzine A, an active Lycopodium alkaloid extracted from traditional Chinese herb, is a potent, selective and reversible acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and has been widely used in China for the treatment of Alzheimer's disease (AD).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-Huperzine A |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 120786-18-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H18N2O |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (206.34 mM) |
| SMILES | O=C1C=CC(C(/C2=C/C)(N)CC(C)=CC2C3)=C3N1 |
| Afficher plus |