Learn More
(+/-)-Huperzine A, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-Huperzine A |
| CAS | 120786-18-7 |
| Formule moléculaire | C15 H18 N2 O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (±)-Huperzine A, (5α,9β,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, Fordine, (5α,9β,11E)-(±)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+ |
| SMILES | C\C=C\1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(=C2)C |
| Nom IUPAC | (13E)-1-amino-13-éthylidène-11-méthyl-6-azatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,10-trien-5-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.316 |
| Poids de la formule | 242.142 |