Learn More
(+/-)-Huperzine A, TRC
Code produit 30398577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398577 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82600310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Huperzine A
CAS 120786-18-7
Formule moléculaire C15 H18 N2 O
Quantité 10 mg
Synonyme (11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (±)-Huperzine A, (5α,9β,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, Fordine, (5α,9β,11E)-(±)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
SMILES C\C=C\1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(=C2)C
Nom IUPAC (13E)-1-amino-13-éthylidène-11-méthyl-6-azatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,10-trien-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 242.316
Poids de la formule 242.142