Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HV4-1
Code produit 11522475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Actionnement:
Manuel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Actionnement Conditionnement
11522475 Manuel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11522475 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    138.94€ / 1 pièces
    Économisez 15.06€
    9% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les soupapes de bouchon Hamilton (HV) offrent une méthode économique et flexible pour construire sur mesure un système de contrôle du débit de liquide, d’une soupape de marche/arrêt simple à un arrangement multi-soupapes plus complexe, en utilisant une co
Le petit corps de soupape avec son chemin d’écoulement PTFE / CTFE chimiquement inerte est parfaitement adapté aux applications à basse pression (100 psi). Toutes les soupapes à bouchon HT vous permettent de sélectionner et d’échanger une grande variété de raccords, adaptateurs et tubulures, y compris les Luers mâles et femelles, les ensembles de tubulures FEP et les adaptateurs qui se vissent directement dans la vanne, offrant une variété infinie de configurations de soupapes pour toute application de débit.
Fiche des spécifications techniques
  • Modèle de vanne– 4-1
  • Description du modèle de vanne– 180 °Chemin de flux à 4 ports
  • Chemin du fluide– PTFE/CTFE
  • Taille de la vanne– HV
  • Diamètre nominal du port– 0,059 in (1,5 mm)
  • Dimensions du corps extérieur de la vanne– 0,75 in (19,1 mm)
  • Matériau du boîtier– Aluminium
  • Volume mort total– 19 μL
  • Actionné– Manuel
  • Couple de rupture– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Montage sur panneau– Non
  • Profondeur du filetage– 0,219 in (5,6 mm)
  • Raccord fileté–¼ -28
  • Température de fonctionnement élevée– 38 °C (100 °F)
  • Température de fonctionnement basse– -12 °C (10 °F)
  • Pression de service– 0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
  • Température de stockage élevée– 38 °C (100 °F)
  • Température de stockage basse– -18 °C (0 °F)
Spécification
Actionnement Manuel
Mode Répartition détaillée
Type HV
No. of Ports 4 ports