Learn More
Hamilton™ Vannes en céramique standard HVC
Code produit 11593394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Modèle:
Modèle 3-2
Modèle 3-5
Modèle T 3-2
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Modèle Conditionnement
11593394 Acier inoxydable Modèle 3-2 1 pièce
11543314 Aluminium Modèle 3-2 1 pièce
11583404 Acier inoxydable Modèle 3-5 1 pièce
11573344 Aluminium Modèle 3-5 1 pièce
11513484 Aluminium Modèle T 3-2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11593394 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 676301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00€
    532.30€ / 1 pièces
    Économisez 44.70€
    7% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Conçues pour offrir des performances supérieures avec des solutions salines.
  • Le circuit de fluide en céramique rigide résiste aux rayures des cristaux de sel
  • Offre une durée de vie et des performances supérieures
  • Exceptionnellement facile à entretenir et à modifier
  • Optimise la flexibilité et la capacité
  • Idéales pour les applications à basse pression
Spécification
Description Modèle 3-2, 3 ports, boîtier en acier inoxydable
À utiliser avec Modules d'entraînement de seringue PSD/2 et 3
Matériau Acier inoxydable
Modèle Modèle 3-2
Type Valve céramique haute tension