Learn More
Hamilton™ Vannes en céramique grand format HVCX
Description
- Le circuit de fluide en céramique rigide résiste aux rayures des cristaux de sel
- Offre une durée de vie et des performances supérieures
- Exceptionnellement facile à entretenir et à modifier
- Optimise la flexibilité et la capacité
- Idéales pour les applications à basse pression
Spécification
Spécification
| Description | Modèle 4-5, 4 ports, boîtier en acier inoxydable |
| À utiliser avec | Module d'entraînement de seringue PSD/2, 3 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | Modèle 4-5 |
| Type | Valve à corps large en céramique |