Learn More
Hamilton™ Vannes à montage sur panneau HVP
Code produit 10054791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
21 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
10054791 21 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10054791 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    134.79€ / 1 pièces
    Économisez 19.21€
    12% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Peuvent être montées sur des panneaux permettant une installation personnalisée dans des panneaux de contrôle ou des instruments.
  • Actionnées manuellement
  • Unité de base pour le contrôle des liquides
  • Idéales pour les applications à basse pression
Spécification
Volume (métrique) d’échantillon 21 μl
Matériau Aluminium (boîtier)
Type Minivanne
Température (métrique) maximale 38 °C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.