Learn More
Hamilton™ Vannes à montage sur panneau HVP
Code produit 11532465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium (boîtier)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11532465 Aluminium (boîtier) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11532465 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    132.93€ / 1 pièces
    Économisez 19.07€
    12% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Peuvent être montées sur des panneaux permettant une installation personnalisée dans des panneaux de contrôle ou des instruments.
  • Actionnées manuellement
  • Unité de base pour le contrôle des liquides
  • Idéales pour les applications à basse pression
Spécification
Volume (métrique) d’échantillon 14 μl
Description Modèle 4-4, 4 ports, chemin d’écoulement en boucle
Matériau Aluminium (boîtier)
Température (métrique) maximale 38 °C