Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HVP4-3
Code produit 11572395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Actionnement:
Manuel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Actionnement
11572395 Manuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11572395 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    125.53€ / 1 pièces
    Économisez 13.47€
    9% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les soupapes de bouchon Hamilton (HV) offrent une méthode économique et flexible pour construire sur mesure un système de contrôle du débit de liquide, d’une soupape de marche/arrêt simple à un arrangement multi-soupapes plus complexe, en utilisant une co
Fiche des spécifications techniques
  • Modèle de soupape 4-3 Modèle de soupape
  • Description “T” Circuit de flux à 4 ports
  • Voie fluide PTFE/CTFE
  • Taille de la soupape HVP, diamètre nominal du port 1,5 mm (0,059 in)
  • Dimension externe du corps de soupape 19,1 mm (0,75 in)
  • Matériau du boîtier en aluminium
  • Volume mort total 25,3 μL
  • Couple de rupture actionnement manuel 105,9 mNm (15 oz)
  • Montage sur panneau : oui
  • Épaisseur du panneau : 3,8 mm (0,150 in)
  • Profondeur du filetage : 5,6 mm (0,219 in)
  • Raccord fileté¼ -28
  • Température de fonctionnement maximale 38 °C (100 °F)
  • Température de fonctionnement basse -12 °C (10 °F)
  • Pression de fonctionnement : 0 à 6,9 bar (0 à 100 psi)
  • Température de stockage maximale 38 °C (100 °F)
  • Température de stockage basse -18 °C (0 °F)
Spécification
Actionnement Manuel
No. of Ports Chemin d’écoulement T 4 ports
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.