Learn More
Hamilton™ Vannes grand corps HVX
Code produit 10704244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure:
Dia. 1,5mm
3 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure unitSize
10704244 3 mm de diamètre 1 pièce
10309891 Dia. 1,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704244 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86905
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un diamètre interne plus grand pour permettre une augmentation des débits de liquide.
  • Physiquement les plus grandes vannes
  • Les liquides modérément visqueux coulent librement
  • Exceptionnellement faciles à entretenir et à modifier
Spécification
Matériau Alliage d’aluminium, Boîtier en aluminium
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure 3 mm de diamètre
Comprend Modèle 4-4, 4 ports
Pression de fonctionnement 100 psig (6,9 bars)
Type Circuit d’écoulement en boucle
Température (métrique) maximale 38 °C