Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HVX3-3
Description
Fiche des spécifications techniques
- Modèle de soupape3-3
- Description du modèle de soupape Chemin d’écoulement “T”3 ports
- Voie fluide PTFE/CTFE
- Taille de la soupape HVX
- Diamètre nominal du port : 3 mm (0,118 pouce)
- Dimension externe du corps de soupape 25,4 mm (1 pouce)
- Matériau du boîtier en aluminium
- Volume mort total de 114,1 μl
- Manuel actionné
- Couple de rupture de 65 in oz (455 mNm)
- Montage sur panneau : oui
- Épaisseur du panneau : 15,9 mm (0,625 pouce)
- Profondeur du filetage : 5,6 mm (0,219 pouce)
- Raccord fileté ¼-28
- Température de fonctionnement élevée : 38 °C (100 °F)
- Température de fonctionnement basse : -12 °C (10 °F)
- Pression de fonctionnement : 0 à 6,9 bar (0 à 100 psi)
- Température de stockage élevée : 38 °C (100 °F)
- Température de stockage basse : -18 °C (0 °F)
Spécification
Spécification
| Actionnement | Manuel |
| Type | SOUPAPE HV x 3-3 |
| No. of Ports | Chemin d’écoulement T 3 ports |
| Matériau du stator | PTFE / CTFE |