Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HVXL6-6
Description
Fiche des spécifications techniques
- Modèle de vanne– 6-6
- Description du modèle de vanne– Circuit de circulation à 6 ports
- Chemin du fluide– PTFE/CTFE
- Taille de la vanne– HVX
- Diamètre nominal du port– 0,040 in (1 mm)
- Dimensions du corps extérieur de la vanne– 1 in (25,4 mm)
- Matériau du boîtier– Aluminium
- Volume mort total– 7,5 μL
- Actionné– Manuel
- Couple de rupture– 65 en oz. (455 mNm)
- Montage sur panneau– Oui
- Épaisseur du panneau– 0,625 in (15,9 mm)
- Profondeur du filetage– 0,219 in (5,6 mm)
- Raccord fileté–¼ -28
- Température de fonctionnement élevée– 38 °C (100 °F)
- Température de fonctionnement basse– -12 °C (10 °F)
- Pression de service– 0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
- Température de stockage élevée– 38 °C (100 °F)
- Température de stockage basse– -18 °C (0 °F)
Spécification
Spécification
| Actionnement | Manuel |
| Type | HVXL6-6 VALVE |
| No. of Ports | Chemin d’écoulement en boucle 6 ports |
| Matériau du stator | PTFE / CTFE |